missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2 Antibody (OTI8B2), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18193707 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18193707 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18193707 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP272558AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2 Monoclonal specifically detects Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2
Applicazioni Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone OTI8B2
Coniugato Alexa Fluor 750
Diluizione Immunohistochemistry
Formulazione 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias gene EC 1.4.3, EC 1.4.3.-, LOR2, lysyl oxidase homolog 2, lysyl oxidase related 2, lysyl oxidase-like 2, Lysyl oxidase-like protein 2, Lysyl oxidase-related protein 2, Lysyl oxidase-related protein WS9-14, WS9-14
Simboli geni LOXL2
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 152-450 of human Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2 (NP_002309) produced in E.coli.
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.1 mL
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4017.0
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.