Learn More
LYZL6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 11922-1-AP-20UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16899303
  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Lysozymes.
Specifica
Specifica
LYZL6
Polyclonal
Unconjugated
LYZL6
1700023H08Rik, LYC1, lysozyme like 6, Lysozyme like protein 6, LYZL6, PRO1485, TKAL754
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
287751, 57151, 69444
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O75951, Q9DA11
Lyzl6
LYZL6 Fusion Protein Ag2569
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat