Learn More
LYZL6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene LYZL6
Concentrazione 0.13 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16899303
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
11922-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16889303
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
11922-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Lysozymes.
Specifica
Specifica
LYZL6
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O75951, Q9DA11
287751, 57151, 69444
LYZL6 Fusion Protein Ag2569
Primary
-20°C
LYZL6
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
1700023H08Rik, LYC1, lysozyme like 6, Lysozyme like protein 6, LYZL6, PRO1485, TKAL754
Lyzl6
IgG
Antigen Affinity Chromatography