Learn More
Thermo Scientific™ Rotore a cestello oscillante per micropiastre M-20
Codice prodotto. 10787205 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2 x 3 Standard or 2 x 1 Deepwell Plates
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10787205 2 x 3 Standard or 2 x 1 Deepwell Plates Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10787205 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.00€
    1854.40€ / pezzi 1
    Risparmia 415.60€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Spin up to six microplates and, using sealed carriers, ensure certified sealed conditions for all samples with the Thermo Scientific™ M-20 Microplate Swinging-Bucket Rotor.
Ordering Information:
Order 75003625 for Sealed Carriers, with trays and lids (set of 2), and 75002011 for Replacement Sealing Lids (set of 2). For Replacement O-rings for lids (set of 4 with grease) order 75002012. Contact your Sales Representative for information.
Includes:
Two buckets, two adapters
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall™ 16/16R, Sorvall Lengend™ X1/X1R, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge Series
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rotore per micropiastra M-20
Tipo Rotore oscillante
Capacità 2 x 3 Standard or 2 x 1 Deepwell Plates
RCF max 2,272 x g
Velocità max 4,000 rpm
Raggio (sistema metrico) 12.7 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 16 Centrifuge Series
Angolo 90°
Certificazione/Conformità Certificazione di biocontenimento di CAMR™, HPA, Porton Down, U.K.
Biocontainment Yes