Learn More
Gilson™ M-384 Well Adapter with Positioning by Hand
Codice prodotto. 15803192 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PLATEMASTER™
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15803192 PLATEMASTER™ Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15803192 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F1077603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00€
    940.80€ / pezzi 1
    Risparmia 74.20€
    7% Sconto
In stock
An accessory allowing for the use of 384-well microplates with positioning done by hand.
This adapter is an accessory for the PLATEMASTERTM that allows use of 384-well microplates with positioning done by hand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Accessorio
Autoclavabile Non autoclavabile
Certificazione/Conformità ISO 9001
Colore Grigio
Materiale polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Gestione dei liquidi
Da utilizzare con (apparecchiatura) PLATEMASTER™
Quantità 1
Warranty un anno
Larghezza (sistema imperiale) 6.26 in
Altezza (sistema imperiale) 2.99 in
Altezza (sistema metrico) 76 mm
Peso (sistema imperiale) 2.21 lb
Peso (sistema metrico) 1 kg
N. per confezione 1