Learn More
R&D Systems™ m-3M3FBS
Codice prodotto. 18044282
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18044282 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18044282 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1941/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.54€
    232.05€ / 10mg
    Risparmia 24.49€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Phospholipase C activator
Activator of phospholipase C (PLC). Stimulates superoxide generation, Ca2+ release and inositol phosphate formation in a variety of cell types. Also inhibits growth of the leukemic cell lines U937 and THP-1.
Negative Control also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico m-3M3FBS
CAS 200933-14-8
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C16H16F3NO2S
Peso formulazione 343.36
Purezza >99%
Peso molecolare 343.36