Learn More
Gilson™ M-96 Well Temperature Control Plate Adapter
Codice prodotto. 15813192 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PLATEMASTER™, PIPETMAX™
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15813192 PLATEMASTER™, PIPETMAX™ Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15813192 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F1077604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    330.75€ / pezzi 1
    Risparmia 26.25€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
The M-96 Well Temperature Control Plate Adapter is a 96-well adapter providing passive temperature control to keep your samples hot or cold.
The Alu-heater Block is an adapter for PLATEMASTERTM and PIPETMAXTM that accommodates non-skirted and semi-skirted plates.
  • Provides passive temperature control (hot or cold) for your samples
  • 96-wells for holding samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Accessorio
Autoclavabile Non autoclavabile
Certificazione/Conformità ISO 9001
Colore Grigio
Sostegni dispositivo 96 Tubes
Materiale polipropilene
Volume (sistema metrico) 0.2 mL
Da utilizzare con (applicazione) Gestione dei liquidi
Da utilizzare con (apparecchiatura) PLATEMASTER™, PIPETMAX™
Quantità 1
Volume (sistema imperiale) 0.007 oz.
Warranty un anno
Larghezza (sistema imperiale) .04 in
Altezza (sistema imperiale) .11 in
Altezza (sistema metrico) 3 kg
Peso (sistema imperiale) .02 lb
Peso (sistema metrico) .01 kg
N. per confezione 1