Learn More
m-Acetotoluidide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10493925 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10493925 5 g Bottiglia in vetro 5g
10187273 25 g Bottiglia in vetro 25g
10278703 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10493925 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 391300050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Identifiants chimiques
CAS 537-92-8
Formula molecolare C9H11NO
Molecular Weight (g/mol) 149.19
Numero MDL MFCD00014962
InChI Key ALMHSXDYCFOZQD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-methylacetanilide, n-acetyl-m-toluidine, m-acetotoluidide, 3-methylacetanilide, n-3-methylphenyl acetamide, m-acetotoluide, 3-acetamidotoluene, n-m-tolylacetamide, m-methylacetanilide, aceto-m-aminotoluene
PubChem CID 10843
IUPAC Name N-(3-methylphenyl)acetamide
SMILES CC1=CC(=CC=C1)NC(=O)C
Spécification
Materiale o nome chimico m-Acetotoluidide
Punto di fusione 65°C to 67°C
Punti di ebollizione 303°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4NHC(O)CH3
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 72
Peso formulazione 149.19
compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Acetotoluidide
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Conseils de prudence
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.