Learn More
m-Anisic acid, 98%
Codice prodotto. 10512171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10512171 25 g Plastic bottle 25g
15780809 100 g Plastic bottle 100g
10380544 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10512171 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152470250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 586-38-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 586-38-9
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00002499
InChI Key XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-anisic acid, m-methoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy, 3-anisic acid, meta-anisic acid, 3-methoxy-benzoic acid, unii-e2i36fh6qz, m-methylsalicylic acid, e2i36fh6qz, chembl22425
PubChem CID 11461
IUPAC Name 3-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico m-Anisic acid
Punto di fusione 103.0°C to 108.0°C
Colore Beige-Yellow to White
Punti di ebollizione 170.0°C to 172.0°C (10.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3OC6H4CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 10, 137
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • m-Anisic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.