Learn More
m-Anisidine, 99%
Codice prodotto. 15710789 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
250mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15710789 250 mL 250mL
10335880 5 mL 5mL
10606482 100 mL 100mL
10637354 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15710789 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104822500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 536-90-3 | C7H9NO | 123.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 536-90-3
Formula molecolare C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.15
Numero MDL MFCD00007783
InChI Key NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-anisidine, 3-aminoanisole, m-methoxyaniline, 3-methoxybenzenamine, 3-anisidine, m-aminoanisole, benzenamine, 3-methoxy, m-anisylamine, 1-amino-3-methoxybenzene, unii-jxa144kx2i
PubChem CID 10824
IUPAC Name 3-methoxyaniline
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico m-Anisidine
Nota nome 99%
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1020g/mL
Punti di ebollizione 250°C to 251°C
Punto d'infiammabilità 126°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4NH2
Indice di rifrazione 1.5800 to 1.582
Quantità 250 mL
Beilstein 13,404
Indice di Merck 14,667
Gravità specifica 1.102
Informazioni di solubilità Solubility in water: 18g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids,soluble in alcohol,diethyl ether,acetone and,benzene
Peso formulazione 123.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid