Learn More
m-Bromotoluene, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11438374 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11438374 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11438374 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0521077610
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico m-Bromotoluene
CAS 591-17-3
Formula molecolare C7H7Br
Numero MDL MFCD00000085
Quantità 10 g
Sinonimo 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
InChI Key WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC(Br)=C1
IUPAC Name 1-bromo-3-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 171.04
PubChem CID 11560
Peso formulazione 171.04