Learn More
m-Cresol, 0.99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15677780 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
2 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
2kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15677780 5 g Bottiglia in vetro 5g
15647780 100 g Bottiglia in vetro 100g
15657780 250 g Bottiglia in vetro 250g
15667780 2 kg Bottiglia in vetro 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15677780 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore C857275G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
0.99
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-39-4
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00002302
InChI Key RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
IUPAC Name 3-methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico m-Cresol
Punto di fusione 11.8°C (1013hPa)
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.034g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 202°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità 86°C (186.8°F)
Punto di combustione 1036°F
Odore Characteristic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4OH
Quantità 5 g
Numero UN UN2076
Beilstein 506719
Informazioni di solubilità 22.7g/L at 25°C at ca. 7 pH Solubility in water
Densità vapore 3.72 (vs air)
Peso formulazione 108.14g/mol
Percent Purity 0.99
Forma fisica Liquid