Learn More
m-Cresol, 99%
Codice prodotto. 11419612
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
800 g
Dimensione della confezione:
250g
800g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11419612 250 g 250g
15453027 800 g 800g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11419612 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10733.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 108-39-4 | C7H8O | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
m-Cresol is employed in the preparation of synthetic resins like phenol-formaldehyde resins, disinfectants, and photographic developers. It is used as industrial solvent for dissolving polymers such as polyaniline. It acts as a precursor to vitamin E and antiseptic amylmetacresol. It is used as insuline preservatives.
Solubility
Miscible with water, diethylether, chloroform and ethanol.
Notes
Hygroscopic. Air and light sensitive. Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases, strong acids, aluminum and aluminum alloys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-39-4
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00002302
InChI Key RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-Methylphenol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
IUPAC Name 3-methylphenol
Specifica
Materiale o nome chimico m-Cresol
Punto di fusione 11°C to 12°C
Punti di ebollizione 202°C to 204°C
Numero UN UN2076
Beilstein 506719
Indice di Merck 14,2579
Informazioni di solubilità Miscible with water,diethylether,chloroform and ethanol.
SMILES CC1=CC(=CC=C1)O
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 99%
Odore Phenol-like
Sensibilità Light sensitive
Densità 1.034
pH 5
Quantità 250 g
Punto d'infiammabilità 86°C (186°F)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • m-Cresol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-methylphenol