Learn More
m-Cresol, 99%
Codice prodotto. 10204570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Metal Drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10204570 500 g Bottiglia in vetro 500g
10367523 100 g Bottiglia in vetro 100g
10785171 1 kg Glass Bottle 1kg
10248223 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
11984661 10 kg Metal Drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10204570 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 110585000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 108-39-4 | C7H8O | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-39-4
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00002302
InChI Key RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
IUPAC Name 3-methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)O
Specifications
Materiale o nome chimico m-Cresol
Punto di fusione 8.0°C to 10.0°C
Colore Colorless to Red
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 203.0°C
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4OH
Indice di rifrazione 1.5390 to 1.5420
Quantità 500 g
Beilstein 06,373
Indice di Merck 15,2564
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • m-Cresol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.