Learn More
m-Cresol, 99%
Codice prodotto. 10785171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Metal Drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10785171 1 kg Glass Bottle 1kg
10367523 100 g Bottiglia in vetro 100g
10204570 500 g Bottiglia in vetro 500g
10248223 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
11984661 10 kg Metal Drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10785171 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110580010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 108-39-4 | C7H8O | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-39-4
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00002302
InChI Key RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
IUPAC Name 3-methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico m-Cresol
Punto di fusione 8.0°C to 10.0°C
Colore Colorless to Red
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 203.0°C
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3C6H4OH
Indice di rifrazione 1.5390 to 1.5420
Quantità 1 kg
Numero UN 2076
Beilstein 06,373
Indice di Merck 15,2564
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • m-Cresol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.