Learn More
m-Cresol, TRC
Codice prodotto. 30133220
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133220 250 g 250g
18053350 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133220 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC781915250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-39-4
Formula molecolare C7 H8 O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Sinonimo Metacresol, 3-Methylphenol, Phenol, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methylphenol (ACI), m-Cresol (8CI), 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Cresol, 3-Hydroxytoluene, m-Cresylic acid, m-Hydroxytoluene, m-Kresol, m-Methylphenol, m-Oxytoluene, m-Toluol, meta-Cresol, NSC 8768
IUPAC Name 3-methylphenol
SMILES Cc1cccc(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylphenol (m-Cresol)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Peso formulazione 108.0575
Percent Purity >95%