Learn More
m-Ethyltoluene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15294604
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
620-14-4
C9H12
120.20
MFCD00009259
ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
3-ethyltoluene, m-ethyltoluene, 1-methyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl, m-ethylmethylbenzene, m-methylethylbenzene, toluene, m-ethyl, 3-methylethylbenzene, 1-ethyl-3-methyl-benzene, unii-737ptd7o7e
12100
CHEBI:77512
1-ethyl-3-methylbenzene
CCC1=CC=CC(C)=C1
620-14-4
C9H12
120.20
MFCD00009259
ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
3-ethyltoluene, m-ethyltoluene, 1-methyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl, m-ethylmethylbenzene, m-methylethylbenzene, toluene, m-ethyl, 3-methylethylbenzene, 1-ethyl-3-methyl-benzene, unii-737ptd7o7e
12100
CHEBI:77512
1-ethyl-3-methylbenzene
CCC1=CC=CC(C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico m-Ethyltoluene
Punto di fusione -97°C to 95°C
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 158.0°C to 159.0°C
Punto d'infiammabilità 38°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula lineare C2H5C6H4CH3
Indice di rifrazione 1.4956
Quantità 10 g
Beilstein 05,396
Gravità specifica 0.86
Peso formulazione 120.19
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • m-Ethyltoluene, 98%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P331-NON provocare il vomito.