Learn More
m-Hydroxycinnamic acid, 99%, predominantly trans, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10550984 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10550984 100 g 100g
10061090 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10550984 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121081000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 14755-02-3 | Molecular Formula: C9H8O3 | Molecular Weight: 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14755-02-3
Formula molecolare C9H8O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00004390
InChI Key KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
Sinonimo 3-hydroxycinnamic acid, 3-coumaric acid, m-coumaric acid, m-hydroxycinnamic acid, 3-3-hydroxyphenyl acrylic acid, e-3-3-hydroxyphenyl acrylic acid, trans-3-hydroxycinnamic acid, trans-3-hydroxycinnamate, cinnamic acid, m-hydroxy, 2e-3-3-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 637541
ChEBI CHEBI:32357
IUPAC Name (E)-3-(3-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico m-Hydroxycinnamic acid
Nota nome Predominantly trans
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 189°C to 192°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOC6H4CH=CHCO2H
Quantità 100 g
Beilstein 10, 294
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • m-Hydroxycinnamic acid, predominantly trans
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.