Learn More
m-Nitroacetanilide, TRC
Codice prodotto. 30469486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30469486 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30469486 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN0101005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico m-Nitroacetanilide
CAS 122-28-1
Formula molecolare C8H8N2O3
Quantità 5 g
Sinonimo N-(3-nitrophenyl)-Acetamide, 3’-nitro-Acetanilide (6CI,7CI,8CI), m-nitro-Acetanilide (3CI), N-(3-Nitrophenyl)acetamide, 1-(Acetylamino)-3-nitrobenzene, 3-Nitro-N-acetylaniline, 3’-Nitroacetanilide, N-Acetyl-m-nitroaniline, NSC 1314, NSC 99339
InChI Formula InChI=1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-3-2-4-8(5-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
SMILES CC(=O)Nc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name N-(3-nitrophenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Peso formulazione 180.0535