Learn More
m-Nitroacetophenone, 98%
Codice prodotto. 10503681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10503681 500 g Plastic bottle 500g
10336630 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10503681 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128335000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-03-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 121-89-1 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-89-1
Formula molecolare C8H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 165.15
Numero MDL MFCD00007259
InChI Key ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon
PubChem CID 8494
IUPAC Name 1-(3-nitrophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico m-Nitroacetophenone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 76.0°C to 79.0°C
Punti di ebollizione 201.0°C to 203.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare O2NC6H4COCH3
Quantità 500 g
Beilstein 07, 288
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 165.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder