Learn More
m-Nitrobenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Nitrobenzoic acid |
| CAS | 121-92-6 |
| Formula molecolare | C7 H5 N O4 |
| Quantità | 250 g |
| Sinonimo | Benzoic acid','3-nitro- (9CI','ACI), 3-Nitrobenzoic acid (ACI), Benzoic acid','m-nitro- (8CI), m-Carboxynitrobenzene, m-Nitrobenzenecarboxylic acid, m-Nitrobenzoic acid, m-Nitrobenzoic acid, NSC 9801 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 3-nitrobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 167.12 |
| Peso formulazione | 167.0219 |