Learn More
m-Nitrobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30477608
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477608 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30477608 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN49470010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrobenzoic acid
CAS 121-92-6
Formula molecolare C7 H5 N O4
Quantità 10 g
Sinonimo Benzoic acid','3-nitro- (9CI','ACI), 3-Nitrobenzoic acid (ACI), Benzoic acid','m-nitro- (8CI), m-Carboxynitrobenzene, m-Nitrobenzenecarboxylic acid, m-Nitrobenzoic acid, m-Nitrobenzoic acid, NSC 9801
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 3-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Peso formulazione 167.0219