Learn More
m,p-Quaterphenyl, TRC
Codice prodotto. 30423098
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30423098 50 mg
30409610 250 mg
30422675 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30423098 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ11655050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1166-19-4
Formula molecolare C24 H18
Molecular Weight (g/mol) 306.4
Sinonimo 3,4'-Diphenylbiphenyl, 1,1':3',1' ':4' ',1' ' '-Quaterphenyl
IUPAC Name 1-phenyl-3-(4-phenylphenyl)benzene
SMILES c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3cccc(c3)c4ccccc4
Specifica
Materiale o nome chimico m,p-Quaterphenyl
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H18/c1-3-8-19(9-4-1)21-14-16-22(17-15-21)24-13-7-12-23(18-24)20-10-5-2-6-11-20/h1-18H
Peso formulazione 306.141