Learn More
m-Phenylenediamine, 99+%
Codice prodotto. 10617753 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Unit Size:
1kg
250g
25g
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10617753 5 kg Plastic drum 5kg
10563101 25 g Bottiglia in vetro 25g
10235230 250 g Bottiglia in vetro 250g
10306780 500 g Bottiglia in vetro 500g
10677672 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10617753 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 130560050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Add to basket
CAS: 108-45-2 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-45-2
Formula molecolare C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00007799
InChI Key WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-phenylenediamine, 1,3-phenylenediamine, 1,3-diaminobenzene, 1,3-benzenediamine, m-diaminobenzene, 3-aminoaniline, m-aminoaniline, meta-phenylenediamine, developer c, 3-phenylenediamine
PubChem CID 7935
ChEBI CHEBI:8092
IUPAC Name benzene-1,3-diamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)N
Specifications
Materiale o nome chimico m-Phenylenediamine
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 63.0°C to 65.0°C
Colore Brown-Gray or Tan to Yellow
Punti di ebollizione 282.0°C to 284.0°C
Punto d'infiammabilità 175°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare C6H4(NH2)2
Quantità 5 kg
Beilstein 03, IV, 79
Indice di Merck 15, 7395
Informazioni di solubilità Solubility in water: 350g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 99+%
Forma fisica Pellets
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • m-Phenylenediamine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.