Learn More
m-Phenylenediamine dihydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10308690 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10308690 25 g Bottiglia in vetro 25g
10378730 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10308690 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 216650250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 541-69-5 | C6H8N2·2ClH | 181.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-69-5
Formula molecolare C6H8N2·2ClH
Molecular Weight (g/mol) 181.07
Numero MDL MFCD00012975
InChI Key SVTOYMIYCMHPIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene-1,3-diamine dihydrochloride, m-phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-benzenediamine dihydrochloride, 1,3-benzenediamine, dihydrochloride, m-phenylenediamine hydrochloride, unii-se5rlo93tg, 1,3-diaminobenzene dihydrochloride, m-aminoaniline dihydrochloride, 3-aminoaniline dihydrochloride
PubChem CID 10941
IUPAC Name benzene-1,3-diamine;dihydrochloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)N.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico m-Phenylenediamine dihydrochloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Beige to Beige-Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4(NH2)2·2HCl
Quantità 25 g
Beilstein 13, 38
Indice di Merck 10, 7164
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 181.07
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • m-Phenylenediamine dihydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.