Learn More
m-Salicylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30138103
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138103 50 g 50g
17962735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138103 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS08810550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-06-9
Formula molecolare C7 H6 O3
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Sinonimo Benzoic acid, 3-hydroxy-, Benzoic acid, m-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxybenzoic acid, 3-Carboxyphenol, NSC 55746, m-Carboxyphenol, m-Hydroxybenzoic acid, m-Salicylic acid
IUPAC Name 3-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)c1cccc(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxybenzoic acid
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Peso formulazione 138.0317