Learn More
Branson Ultrasonics™ Pulitori a ultrasuoni Bransonic™ serie M
Codice prodotto. 13413629
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
M1800-E
M2800-E
M3800-E
M5800-E
M8800-E
Tensione:
230/240 V
230/240 V
Capacità (sistema metrico):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 l (5.5 galloni)
Dimensioni interne (L x P x A):
15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.)
23 x 14 x 10 cm (9.5 x 5.5 x 4 in.)
29 x 15 x 15 cm (11.5 x 6 x 6 in.)
29 x 24 x 15 cm (11.5 x 9.5 x 6 in.)
49.5 x 29 x 15 cm (19.5 x 11.5 x 6 in.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Tensione Capacità (sistema metrico) Dimensioni interne (L x P x A) unitSize
13413629 M8800-E 230/240 V 20.8 l (5.5 galloni) 49.5 x 29 x 15 cm (19.5 x 11.5 x 6 in.) Pezzo
13453609 M1800-E 230/240 V 1.9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.) Pezzo
13493609 M2800-E 230/240 V 2.8 L 23 x 14 x 10 cm (9.5 x 5.5 x 4 in.) Pezzo
13433619 M3800-E 230/240 V 5.7 L 29 x 15 x 15 cm (11.5 x 6 x 6 in.) Pezzo
13463619 M5800-E 230/240 V 9.5 L 29 x 24 x 15 cm (11.5 x 9.5 x 6 in.) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 13413629 Fornitore Branson Ultrasonics™ N. del fornitore CPX952836R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3622.50€
    2716.00€ / pezzi 1
    Risparmia 906.50€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Coperchio per serbatoio
Attrezzate il vostro laboratorio con un bagno a ultrasuoni riscaldato Bransonic serie MH. L'unità è progettata con una struttura solida ed è caratterizzata da un'eccellente funzionalità per molte applicazioni tra cui separazione cellulare, preparazione di campioni e degassamento di liquidi.
Outfit your lab with a Bransonic MH Series Ultrasonic Cleaner. This unit is designed with solid construction and excellent functionality for a variety of applications − including cell separation, sample preparation and degassing of liquids.
  • La frequenza di battuta elimina le onde stazionarie e crea una cavitazione uniforme nella vasca, eliminando le zone morte e garantendo una maggiore durata
  • Con timer meccanico da 60 minuti e funzionamento continuo
  • Trasduttori industriali da 40kHz
  • I controlli sono posizionati sopra e dietro la vasca di pulizia in un pannello di controllo a torre facilmente accessibile e rialzato rispetto alla vasca per evitare i danni causati dalle soluzioni di pulizia
  • Corpo in plastica
  • Chimicamente resistente
  • Modelli da 1.5 gall. e di capacità superiore
  • Lo scarico della vasca avviene mediante valvole
Specifica
Display None - Control Dial
Materiale Involucro in plastica, serbatoio in acciaio inox
Temporizzatore 60 min.
Frequenza 40 kHz
Tensione 230/240 V
Capacità (sistema imperiale) 5.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 20.8 l (5.5 galloni)
Dimensioni interne (L x P x A) 49.5 x 29 x 15 cm (19.5 x 11.5 x 6 in.)
Include Scarichi per serbatoio con valvole
Modello M8800-E
Peso (sistema imperiale) 26 libbre
Peso (sistema metrico) 11.8 kg
Tipo di spina CEE 7/7