Learn More
m-Terphenyl, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15439019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15439019 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15439019 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14867.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico m-Terphenyl
CAS 92-06-8
Punto di fusione 86°C to 88°C
Densità 1.2
Punti di ebollizione 363°C
Punto d'infiammabilità 191°C (375°F)
Formula molecolare C18H14
Numero MDL MFCD00003059
Quantità 25 g
Beilstein 1864778
Sinonimo m-terphenyl, 1,1':3',1-terphenyl, m-diphenylbenzene, m-triphenyl, santowax m, isodiphenylbenzene, 1,3-terphenyl, meta-terphenyl, santowax om, 1,1'-biphenyl, 3-phenyl
InChI Key YJTKZCDBKVTVBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C3=CC=CC=C3
IUPAC Name 1,3-diphenylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 230.31
PubChem CID 7076
Peso formulazione 230.31
Percent Purity 99%