Learn More
m-Thiocresol, 97%
Codice prodotto. 11430288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430288 100 g 100g
11410288 5 g 5g
11420288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430288 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23818.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 108-40-7 | C7H8S | 124.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-40-7
Formula molecolare C7H8S
Molecular Weight (g/mol) 124.20
Numero MDL MFCD00004843
InChI Key WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-thiocresol, m-toluenethiol, 3-methylthiophenol, 3-thiocresol, benzenethiol, 3-methyl, m-methylbenzenethiol, m-methylthiophenol, 3-mercaptotoluene, m-tolylmercaptan, m-mercaptotoluene
PubChem CID 7930
IUPAC Name 3-methylbenzenethiol
SMILES CC1=CC=CC(S)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico m-Thiocresol
Punto di fusione <-20°C
Densità 1.044
Punti di ebollizione 196°C
Punto d'infiammabilità 72°C (161°F)
Indice di rifrazione 1.5762
Quantità 100 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1851959
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,9325
Peso formulazione 124.21
Percent Purity 97%