Learn More
m-Toluamide, 99%
Codice prodotto. 11425897
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11425897 100 g 100g
11415897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11425897 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24442.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 618-47-3 | C8H9NO | 135.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 618-47-3
Formula molecolare C8H9NO
Molecular Weight (g/mol) 135.166
Numero MDL MFCD00007990
InChI Key WGRPQCFFBRDZFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-toluamide, benzamide, 3-methyl, m-methylbenzamide, 3-methyl-benzamide, benzamide, 3-methyl-9ci, meta-toluamide, 3-methylbenzamide, acmc-1b8qe, 3-methylbenzenecarboximidic acid
PubChem CID 69253
IUPAC Name 3-methylbenzamide
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico m-Toluamide
Punto di fusione 93°C to 96°C
Quantità 100 g
Beilstein 1857374
Peso formulazione 135.17
Percent Purity 99%