Learn More
m-Toluenesulfonic acid monohydrate, 97%
Codice prodotto. 11352146
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11352146 5 g 5g
11362146 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11352146 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03419.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 312619-56-0 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
m-Toluenesulfonic acid monohydrate is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
m-Toluenesulfonic acid monohydrate is used in chemical research.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Hygroscopic. Store away from strong bases, moisture. Incompatible materials are oxidizing agents, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 312619-56-0
Formula molecolare C7H10O4S
Molecular Weight (g/mol) 190.213
Numero MDL MFCD00167130
InChI Key GHLYGGIKYFLYTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylbenzenesulfonic acid hydrate, m-toluenesulfonic acid monohydrate, m-toluenesulfonic acid hydrate, acmc-20akdl, m-toluenesulfonic acid 1-hydrate, 3-toluenesulfonic acid 1-hydrate, 3-methylbenzenesulfonic acid hydrate 1:x, benzenesulfonicacid, 3-methyl-, hydrate 1:1
PubChem CID 53249652
IUPAC Name 3-methylbenzenesulfonic acid;hydrate
SMILES CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico m-Toluenesulfonic acid monohydrate
Punti di ebollizione 165°C (0.1 mmHg)
Indice di rifrazione 1.527
Quantità 5 g
Numero UN UN2586
Beilstein 2208421
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 190.22 (172.20 Anhydrous)
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • m-Toluenesulfonic acid monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Toluenesulfonic acid monohydrate