Learn More
m-Toluenesulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30449764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449764 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449764 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT5359451G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico m-Toluenesulfonyl Chloride
CAS 1899-93-0
Formula molecolare C7H7ClO2S
Quantità 1 g
Sinonimo 3-Methylbenzenesulfonyl Chloride, 3-Methylbenzene-1-sulfonyl Chloride, Toluene-3-sulfonyl Chloride, m-Methylbenzenesulfonyl Chloride, m-Toluensulfonyl Chloride, m-Tolylsulfonyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C7H7ClO2S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
SMILES c1ccc(cc1)CO[C@@H]2C(OCc3ccccc3)C(OCc4ccccc4)[C@H](OC)OC2CO
Molecular Weight (g/mol) 190.65