Learn More
m-Toluic acid, 99%
Codice prodotto. 10294850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10294850 100 g Plastic bottle 100g
10573111 5 g Glass Bottle 5g
10234810 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10294850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139051000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 99-04-7 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-04-7
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00002523
InChI Key GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-toluic acid, m-toluylic acid, 3-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl, meta-toluic acid, m-methylbenzoic acid, beta-methylbenzoic acid, 3-methyl-benzoic acid, beta-bethylbenzoic acid, unii-1ua7k8eext
PubChem CID 7418
ChEBI CHEBI:10589
IUPAC Name 3-methylbenzoic acid
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico m-Toluic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 108°C to 112°C
Colore Beige-Yellow to Yellow
Densità 1.05
Punti di ebollizione 263°C
Punto d'infiammabilità 150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3C6H4CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 09, 475
Indice di Merck 14, 9535
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid