Learn More
m-Toluic Acid, TRC
Product Code. 30456459
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
Unit Size:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30456459 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456459 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT536115100G
 Restricted Item
Spedizione stimata: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material m-Toluic acid
CAS 99-04-7
Molecular Formula C8 H8 O2
Quantity 100 g
Synonym 3-Methylbenzoic acid
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMILES Cc1cccc(c1)C(=O)O
IUPAC Name 3-methylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Formula Weight 136.0524
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.