Learn More
m-Toluidine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11447976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11447976 250 g 250g
11437976 1000 g 1000g
11457976 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11447976 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14058.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 108-44-1 | C7H9N | 107.16 g/mol
m-Toluidine is used in the manufacture of organic chemicals. It is also used in manufacture of various dyes and pigments, photo chemicals, pharmaceutical intermediates.antioxidants, curing agent, accelerator for polymer and rubber industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
m-Toluidine is used in the manufacture of organic chemicals. It is also used in manufacture of various dyes and pigments, photo chemicals, pharmaceutical intermediates.antioxidants, curing agent, accelerator for polymer and rubber industry.
Solubility
Soluble in water (2g/L), (10 g/L at 25°C ).
Notes
Keep container tightly sealed. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-44-1
Formula molecolare C7H9N
Molecular Weight (g/mol) 107.16
Numero MDL MFCD00007808
InChI Key JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
PubChem CID 7934
IUPAC Name 3-methylaniline
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico m-Toluidine
Punto di fusione -30°C
Densità 0.992
Punti di ebollizione 203°C to 204°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.567
Quantità 250 g
Numero UN UN1708
Beilstein 635944
Indice di Merck 14,9536
Informazioni di solubilità Soluble in water (2g/L),(10g/L at 25°C ).
Peso formulazione 107.16
Percent Purity 99%