Learn More
m-Toluidine, 99%
Codice prodotto. 10307670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
5L
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10307670 5 mL Glass Bottle 5mL
10626172 1 L Glass Bottle 1L
15109203 5 L Plastic drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10307670 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 157870050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-44-1 | C7H9N | 107.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-44-1
Formula molecolare C7H9N
Molecular Weight (g/mol) 107.16
Numero MDL MFCD00007808
InChI Key JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
PubChem CID 7934
IUPAC Name 3-methylaniline
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico m-Toluidine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -30.0°C
Colore White
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 203.0°C to 204.0°C
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3C6H4NH2
Indice di rifrazione 1.5660 to 1.5680
Quantità 5 mL
Beilstein 12,853
Indice di Merck 15,9696
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2 g/100mL (20°C). Other solubilities: >50 g/100mL methanol, >50 g/100mL ethanol, soluble in ether, dmf and diluted acids
Peso formulazione 107.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid or Liquid