Learn More
m-Toluidine-d7 (NH2), CDN
Codice prodotto. 30320855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320855 0.5 g 0.50g
30323856 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30320855 Fornitore CDN N. del fornitore CDND78950.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Methylaniline-D7
CAS 68408-25-3
Formula molecolare C7 D7 H2 N
Quantità 0.5 g
Sinonimo Benzen-2,3,4,6-d4-amine, 5-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 5-(Methyl-d3)benzen-2,3,4,6-d4-amine (ACI), 2,3,4,6-Tetradeuterio-5-trideuteriomethyl-aniline, 3-Methylaniline-d7, 3-Methylaniline-D7, m-Toluidine-d7 (NH2)
InChI Formula InChI=1 S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(N)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriomethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 114.196
Peso formulazione 114.117 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity