Learn More
m-Toluidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | m-Toluidine |
| CAS | 108-44-1 |
| Formula molecolare | C7 H9 N |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Benzenamine','3-methyl- (9CI','ACI), 3-Methylbenzenamine (ACI), m-Toluidine (8CI), (m-Methylphenyl)amine, 1-Amino-3-methylbenzene, 3-Aminophenylmethane, 3-Aminotoluene, 3-Methylaniline, 3-Methylphenylamine, 3-Toluidine, m-Aminotoluene, m-Methylaniline, m-Tolylamine, NSC 15349 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(N)c1 |
| IUPAC Name | 3-methylaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 107.15 |
| Peso formulazione | 107.0735 |