Learn More
m-Toluoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30452727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452727 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452727 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT53625510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico m-Toluoyl Chloride
CAS 1711-06-4
Formula molecolare C8H7ClO
Quantità 10 g
Sinonimo 3-Methylbenzoyl Chloride, 3-Toluoyl Chloride, NSC 97207, Toluoyl Chloride, m-Methylbenzoyl Chloride, m-Toluenecarbonyl Chloride, m-Toluic Acid Chloride, m-Toluyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1cccc(c1)C(=O)Cl
IUPAC Name 3-methylbenzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 154.59
Peso formulazione 154.0185