Learn More
m-Toluoylacetonitrile, 97%
Codice prodotto. 11443984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11443984 5 g 5g
11433984 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11443984 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11965.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 53882-81-8 | C10H9NO | 159.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53882-81-8
Formula molecolare C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.188
Numero MDL MFCD00067922
InChI Key IVLKDYOTZMFMLO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylbenzoylacetonitrile, 3-3-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, 3-toluoylacetonitrile, m-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-m-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-m-tolylpropanenitrile, pubchem12073, maybridge1_004502, acmc-1alb6, 3-m-tolyl-3-oxo-propanenitrile
PubChem CID 143105
IUPAC Name 3-(3-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico m-Toluoylacetonitrile
Punto di fusione 71°C to 75°C
Quantità 5 g
Beilstein 2717335
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 97%