Learn More
m-Tolyl isocyanate, 99%
Codice prodotto. 11348226
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11348226 5 g 5g
11358226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11348226 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15255.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 621-29-4 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 621-29-4
Formula molecolare C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Numero MDL MFCD00002021
InChI Key CPPGZWWUPFWALU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-tolyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methyl, meta-tolyl isocyanate, m-tolylisocyanate, m-isocyanatotoluene, 3-methylphenyl isocyanate, 3-tolyl isocyanate, 3-methylphenylisocyanate, 1-isocyanato-3-methyl-benzene, m-methylphenyl isocyanate
PubChem CID 69303
IUPAC Name 1-isocyanato-3-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico m-Tolyl isocyanate
Densità 1.033
Punti di ebollizione 75°C to 76°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C (149°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.5305
Quantità 5 g
Numero UN UN2206
Beilstein 386149
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 99%