Learn More
m-Tolylacetic acid, TRC
Codice prodotto. 30452629
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452629 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452629 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT536580250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico m-Tolylacetic acid
CAS 621-36-3
Formula molecolare C9H10O2
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-Methylbenzeneacetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid, 2-(3-Methylphenyl)acetic acid, 2-(m-Tolyl)acetic acid, 3-Tolylacetic acid, m-Methylbenzeneacetic acid, m-Methylphenylacetic acid
InChI Formula InChI=1S/C9H10O2/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1cccc(CC(=O)O)c1
IUPAC Name 2-(3-methylphenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 150.17
Peso formulazione 150.0681