Learn More
m-Tolylacetic acid, TRC
Codice prodotto. 30451350
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451350 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT5365801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico m-Tolylacetic acid
CAS 621-36-3
Formula molecolare C9H10O2
Quantità 1 g
Sinonimo 3-Methylbenzeneacetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid, 2-(3-Methylphenyl)acetic acid, 2-(m-Tolyl)acetic acid, 3-Tolylacetic acid, m-Methylbenzeneacetic acid, m-Methylphenylacetic acid
InChI Formula InChI=1S/C9H10O2/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1cccc(CC(=O)O)c1
IUPAC Name 2-(3-methylphenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 150.17
Peso formulazione 150.0681