Learn More
m-Tolylmagnesium chloride, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258691
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
121905-60-0, 109-99-9
C7H7ClMg
150.89
MFCD00238749
BVYCQPCLCZTSPD-UHFFFAOYSA-M
m-tolylmagnesium chloride, m-tolyl magnesium chloride, m-methylphenylmagnesium chloride, bvycqpclcztspd-uhfffaoysa-m, m-tolylmagnesium chloride solution 1.0 m in thf, m-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
4384483
CC1=CC([Mg]Cl)=CC=C1
121905-60-0, 109-99-9
C7H7ClMg
150.89
MFCD00238749
BVYCQPCLCZTSPD-UHFFFAOYSA-M
m-tolylmagnesium chloride, m-tolyl magnesium chloride, m-methylphenylmagnesium chloride, bvycqpclcztspd-uhfffaoysa-m, m-tolylmagnesium chloride solution 1.0 m in thf, m-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
4384483
CC1=CC([Mg]Cl)=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico m-Tolylmagnesium chloride
CAS min. % 14.99, 82.64
CAS max % 17.36, 85.01
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −21°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
IUPAC Name magnesium;methylbenzene;chloride
Peso formulazione 150.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.10M
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.956
Densità 0.9560g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • m-Tolylmagnesium chloride, 1M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.