Learn More
m-Xylene, 99%, Extra Dry, AcroSeal™
Codice prodotto. 11944441 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11944441 100 mL 100mL
11924441 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11944441 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.85€
    48.60€ / 100mL
    Risparmia 4.25€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-38-3
Formula molecolare C8H10
Molecular Weight (g/mol) 106.17
Numero MDL MFCD00008536
InChI Key IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID 7929
ChEBI CHEBI:28488
IUPAC Name 1,3-xylene
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico m-Xylene
Punto di fusione -48.0°C
Aspetto clear colorless liquid
Densità 0.8640g/mL
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 25°C
Indice di rifrazione 1.4960 to 1.4980
Intervallo percentuale saggio 99%
Gravità specifica 0.864
Formula lineare C6H4(CH3)2
Viscosità 0.62 mPa.s (20°C)
Punti di ebollizione 139.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Peso formulazione 106.17
Percent Purity 99%
Grado Ultrasecco
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • m-Xylene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.