Codice prodotto. 10674682
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
Quantità
Imballaggio
Dimensione della confezione
10674682
1 L
Bottiglia in vetro
1L
10543741
250 mL
Bottiglia in vetro
250mL
10205570
2.5 L
Bottiglia in vetro
2.50L
10592324
10 L
Plastic Drum
10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto.
10674682
Fornitore
Thermo Scientific Acros
N. del fornitore
180860010
76.18 EUR valido fino al 2026-12-31 MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS
108-38-3
Formula molecolare
C8H10
Molecular Weight (g/mol)
106.17
Numero MDL
MFCD00008536
InChI Key
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo
m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID
7929
ChEBI
CHEBI:28488
IUPAC Name
1,3-xylene
SMILES
CC1=CC(C)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico
m-Xylene
Punto di fusione
-48.0°C
CAS min. %
99.0
Colore
Colorless
CAS max %
100.0
Densità
0.8640g/mL
Quantità
1 L
Punto d'infiammabilità
25°C
Spettro a infrarossi
Authentic
Imballaggio
Bottiglia in vetro
Forma fisica
Liquido
Indice di rifrazione
1.4960 to 1.4980
Residuo dopo l'evaporazione
0.005% max.
Intervallo percentuale saggio
99+%
Gravità specifica
0.864
Formula lineare
C6 H4 (CH3 )2
Viscosità
0.62 mPa.s (20°C)
Acqua
0.1% max.
Beilstein
05, 370
Indice di Merck
15, 10278
Punti di ebollizione
139.0°C
Informazioni di solubilità
Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Peso formulazione
106.17
Percent Purity
≥99%
Grado
Ultrapuro
Vedi altri risultati
Mostra meno risultati
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy .
Individuate un'opportunità di miglioramento?