Learn More
M-Xylene, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10182350 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10182350 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10182350 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore X/0350/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Specifica
Imballaggio Amber glass bottle
CAS 108-38-3
Pressione del vapore 8mbar at 20°C
Viscosità 0.62 mPaS at 20°C
Densità vapore &3.66
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C8H10
Numero MDL MFCD00008536
Colore Incolore
Punto di fusione -48°C
Punti di ebollizione 139°C
InChI Key IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
IUPAC Name 1,3-xylene
Molecular Weight (g/mol) 106.17
PubChem CID 7929
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:28488
Peso formulazione 106.17g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • m-Xylene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.