Learn More
m-Xylylenediamine, 99%
Codice prodotto. 10285140 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10285140 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10627112 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10741925 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10285140 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 141020050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1477-55-0 | C8H12N2 | 136.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1477-55-0
Formula molecolare C8H12N2
Molecular Weight (g/mol) 136.2
Numero MDL MFCD00008119
InChI Key FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-xylylenediamine, 1,3-benzenedimethanamine, 1,3-bis aminomethyl benzene, 1,3-xylylenediamine, 1,3-phenylenedimethanamine, m-xylylendiamin, 1,3-xylenediamine, mxda, m-phenylenebis methylamine, methylamine, m-phenylenebis
PubChem CID 15133
IUPAC Name [3-(aminomethyl)phenyl]methanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)CN
Specifica
Materiale o nome chimico m-Xylylenediamine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 265°C (745.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4(CH2NH2)2
Indice di rifrazione 1.5700 to 1.572
Quantità 5 mL
Beilstein 13, IV, 293
Gravità specifica 1.03
Peso formulazione 136.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid