Learn More
Cytiva M13KO7 Helper Phage
Codice prodotto. 10439944 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10439944 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10439944 Fornitore Cytiva N. del fornitore 27152401
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
For phage rescue
  • Contains a modified gene 11, an insertion of the origin of replication of p15A, and the kanamycin resistance gene from Tn903 at the Ava I site
  • Supplied ready to use at >5 × 1010 pfu/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2°C to 8°C
Quantità 100 μL
Da utilizzare con (applicazione) Phage rescue