Learn More
M2I-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470006
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16470006 2 mg 2mg
16454276 100 mg 100mg
16439526 50 mg 50mg
16435697 5 mg 5mg
16432556 25 mg 25mg
16412958 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16470006 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100341
MedChemExpress M2I-1 is a Mad2 inhibitor targeting the binding of Mad2 to Cdc20, an essential protein-protein interaction (PPI) within the spindle assembly checkpoint (SAC).
M2I-1 is a Mad2 inhibitor targeting the binding of Mad2 to Cdc20, an essential protein-protein interaction (PPI) within the spindle assembly checkpoint (SAC).
Specifications
Materiale o nome chimico M2I-1
Forma fisica Solid
CAS 312271-03-7
Colore Orange
Quantità 2 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H24N4O4S
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 32 mg/mL (79.11 mM)
SMILES O=C(/C(C(N1)=O)=C\C2=CC=C(N(CC(C)C)CC(C)C)C([N+]([O-])=O)=C2)NC1=S
Molecular Weight (g/mol) 404.48
Peso formulazione 404.48
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Show More Show Less
Research purposes only